Läs mer
Svavelsyra, TraceSELECT™ Ultra,≥ 95 % (T), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
500ml
Beskrivning
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
- ultrarena syror, baser och salter för smältning och våtrötning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
- provberedning för spåranalys kräver reagens av högsta renhet; vår TraceSELECT Ultraprodukter för ultraspåranalys vid ppb och till och med ppt-nivåer produceras genom sub-boiling destillation
- syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serier har utvecklats för provberedning och analys i ppb (μ g/kg) spårintervall
- förpackade i högkvalitativa behållare lämpliga för varje produkt
- reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfuric acid |
| pH | <1 |
| Smältpunkt | -18°C |
| Kokpunkt | 203°C |
| Densitet | 1.840g/mL at 25°C, 1.83g/mL at 20°C |
| Odör | Luktfri |
| Förpackning | Polyflaska |
| Ångtryck | 1mmHg (146°C) |
| Kvantitet | 250 mL |
| Linjär formel | H2SO4 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- sulphuric acid
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid