Läs mer
Sulphuric Acid solution 0.005M, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulphuric Acid |
| CAS | 7664-93-9 |
| Koncentration | 0.005M (0.01N) |
| Förpackning | Flaska |
| Kvantitet | 100 mL |
| Molekylformel | H2O4S |
| MDL-nummer | MFCD00064589 |
| Synonym | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
| InChI-nyckel | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | OS(O)(=O)=O |
| Visa mer |