Läs mer
Diversey™ Suma Alcohol Wipes
Produktkod. 17623095
Inkluderar:
Våtservetter endast för DK, SE, FIN, NO
Produktkod. 17623095
Brand: Diversey™ 100878520
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
No-rinse alcoholic disinfectant wipes
Suma Alcohol Wipes are ready-to-use wipes for disinfection of all hard surfaces like work areas, small equipment, utensils, and handholds.
Key properties
  • Suma Alcohol Wipes are perfect for disinfection of all food contact areas and can be used as complement to your cleaning and disinfection procedures.
  • The product is based on ethanol to provide fast and effective disinfection.
  • It is suitable for the disinfection of alcohol-safe, food contact surfaces and articles such as chopping boards, utensils, thermometers, tables and other smaller kitchen equipment.
  • It is effective against a wide spectrum of micro-organisms.
Benefits
  • Easy to use
  • No spraying, safe to use
  • Effective against a wide range of micro-organisms
  • Quick drying minimizes disruption to work flow
Specifikationer
Produkttyp Disinfectant Wipe
Längd (metrisk) 135 mm
Bredd (metrisk) 180 mm
Mått (L x B) 135 x 180 mm
Förpackningsmängd 12 x 150 Wipes
Inkluderar Våtservetter endast för DK, SE, FIN, NO
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Suma Alcohol Wipes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, propan-2-ol