Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Chrome trådhylla, Brite Avsluta
Produktkod. p-4247129
Mått (L x B):
24 x 14 tum (61 x 35,5 cm)
24 x 21 tum. (61 x 53 cm)
30 x 18 tum. (76 x 45,7 cm)
30 x 21 tum. (76 x 53 cm)
36 x 14 tum. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 tum. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 tum. (91,4 x 53 cm)
42 x 14 tum. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 tum. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 tum. (106,6 x 61 cm)
48 x 21 tum. (123 x 53 cm)
54 x 18 tum. (137 x 45,7 cm)
54 x 21 tum. (137 x 53 cm)
54 x 24 tum. (137 x 61 cm)
60 x 18 tum. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 tum. (152,4 x 53 cm)
72 x 14 tum. (183 x 35,5 cm)
72 x 18 tum. (183 x 45,7 cm)
72 x 21 tum. (183 x 53 cm)
Bärande kapacitet (engelska):
600 lb.
800 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15906621
Brand: Metro™ 2130BR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Plasthylsor och kilar.
Krom trådhylla i brite-finish är lätt justerbar och erbjuder flera lagringskonfigurationer när den används med Metro Super Erecta hyllsystem.
  • Design med öppen tråd minimerar dammansamling, tillåter fri luftcirkulation och bättre synlighet för lagrade föremål
  • Ekonomisk kromatfinish för torr miljö med låg luftfuktighet
  • Lackerad finish ger ett utseende av krom
Specifikationer
Produkttyp Trådhylla
Mått (L x B) 30 x 21 tum. (76 x 53 cm)
Avsluta Brite
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ hyllsystem
Inkluderar Plasthylsor och kilar
Längd (engelska) 30 tum
Längd (metrisk) 76 cm
Bärande kapacitet (engelska) 800 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 363 kg
Bredd (engelska) 21 tum
Bredd (metrisk) 53 cm
Material Krom