Läs mer
Berkshire Super Polx™ SWSE
BIOPHARMA
Produktkod. 15540682 Handla allt Berkshire Produkter
Längd (metrisk):
10 cm
30 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Produktkod. 15540682
Brand: Berkshire SPSWSE121210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Super Polx™ SWSE är en renrumstvätt med förseglad kant som rekommenderas för ISO Klass 3 och högre miljöer.
  • 100% kontinuerlig filament dubbelstickad polyester
  • Ultraljudsförseglad kant
  • Tvättad och förpackad i en ISO Klass 4 (Klass 10) renrum
  • Lotspårning på varje förpackning
  • Ekonomisk
  • Stark, riv- och nötningsbeständig
  • Mycket bra uppsugningsförmåga
  • Låga partiklar och fibrer
  • Mjuk hand och kant för känsliga ytor
Specifikationer
Produkttyp Yttorkare
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Lager 1-ply