Läs mer
Hamilton™ Super spruta Gastight™ Sprutor
Volym (metrisk):
500 ml
1000 ml
1,5 l
2000 ml
Inkluderar:
Ingen nål medföljer
Ingen nål tillgänglig
Modell:
S0500
S1000
S1500
S2000
Anslutningstyp:
Luer lock
Trakeal Adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Stor volym GASTIGHT spruta idealisk för att dispensera volymer från 50mL upp till 2L. Super-sprutan är den enda Hamilton-sprutan som är gjord med en akrylcylinder istället för en glascylinder.
Super sprutavslutningar
- Trachael- Denna avslutning accepterar flexibla slangar med en innerdiameter på 5/8 tum
- PTFE Luer Lock (TLL) - Denna terminering har en PTFE, han Luer-kona med nickelpläterad mässingslåsnav för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter. TLL används också med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer. Versionen med slitsar används vid infästning av vissa instrument men påverkar inte anslutningen till nålar. Autoklaverbar vid demontering, förutom på 25 ml och större sprutor. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
- Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 33-10
- Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 33-10
- Point Style 4 - Standard 12° avfasad nålspets rekommenderas för life science-applikationer. Tillgängliga mätare: 33-10. Speciella punktstilar som 30° , 45° , eller någon annan vinkel är tillgängliga på begäran
- Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-10
- Point Style AS - Speciell konisk nålspets som används på autosampler-sprutor. Nålspetsen utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 26& 22
†Ingen nål tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Akryl (fat) |
| För användning med (applikation) | För luftprovtagning, förberedelse av gasstandarder, kalibrering av reservoarer, pneumografer och spirometrar |
| Inkluderar | Ingen nål medföljer |
| Produkttyp | Allmän spruta |
| Modell | S0500 |
| Volym (metrisk) | 500 ml |
| Anslutningstyp | Luer lock |