Läs mer
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blockerande buffert, blotting
Produktkod. 10781195 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
SuperBlock (PBS) Blockerande buffert, blotting
SuperBlock (TBS ) Blockerande buffert, blotting
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 10781195
Brand: Thermo Scientific™ 37517
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific SuperBlock Blocking Buffer, blotting är en optimerad PBS-lösning som innehåller ett protein som ger otroligt snabb och effektiv blockering för western blot-analys.
Thermo Scientific SuperBlock Blocking Buffer, blotting är en optimerad PBS-lösning som innehåller ett protein som ger otroligt snabb och effektiv blockering för western blot-analys. Blockera mikroplattor, membran eller vävnader med SuperBlock buffert ger ett högt signal-brusförhållande i de flesta detektionssystem.
Funktioner av SuperBlock Blockerande buffert, blotting inkluderar:
• Blockera membran snabbt —på 5 till 10 minuter
Flexibel —garanterat att vara biotinfri för användning med streptavidinsystemet
Låg bakgrund av —icke-serumproteinlösningen ger ett högt signal-brusförhållande
Stabil lagringsbuffert —vid 4 C °under ett år; förvara blockerade tallrikar torrt i upp till 12 månader
Blockera mikroplattor, membran eller vävnader med SuperBlock buffert ger ett högt signal-brusförhållande i de flesta detektionssystem. Den proteinbaserade formuleringen innehåller inga immunglobuliner, albumin eller endogent biotin, vilket gör den kompatibel i många situationer där traditionella blockerande medel misslyckas. Bufferten är särskilt effektiv för att blockera belagda polystyrenmikroplattor (96-brunnars plattor) och stabilisera dem för torkning och lagring för senare användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Blockerande buffert
Beskrivning SuperBlock (PBS) Blockerande buffert, blotting
Koncentration 1X
För användning med (applikation) Western Blot
Fysisk form Vätska
Produktlinje SuperBlock
Kvantitet 1 L