Läs mer
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm kulturrör
Handla allt Labcon Produkter
Förslutningstyp:
Ingår ej
Ingår ej
Intern plugg med dubbla lägen
Keps med dubbla lägen
Plugg tätning
Material:
Polypropenharts
Polypropylen USP klass VI-harts
Polystyren
Förpackningsmängd:
1000 rör/påse, 1 påse/Cs
1000 rör/påse, 1 påse/förpackning
1000/Förpackning
125 rör/påse, 8 påsar/Cs
125/Förpackning, 1000/Cs
25 tuber/påse, 20 påsar/Cs
25 tuber/påse, 20 påsar/förpackningar
3000 rör/påse, 1 påse/Cs
3000/Förpackning
Färg:
Blått
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 500
Beskrivning
- Kulturrör
- För cellodling och allmän laboratorieanvändning
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Kan frysas till -80 °C
- Täta med plugg eller dubbla positionslock
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Max. RCF | 1500 RCF |
| Produkttyp | Rör med rund botten |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Förslutningstyp | Keps med dubbla lägen |
| Färg | Naturlig |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |