Läs mer
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm kulturrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16624092 Handla allt Labcon Produkter
Förslutningstyp:
Ingår ej
Keps med dubbla lägen
Material:
Polypropenharts
Polystyren
Förpackningsmängd:
1000 rör/påse, 1 påse/Cs.
125 rör/påse, 8 påsar/Cs.
25 tuber/påse, 20 påsar/Cs.
Färg:
Klart
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 16624092
Brand: Labcon 35118000009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För cellodling och allmän laboratorieanvändning
  • Kulturrör
  • För cellodling och allmän laboratorieanvändning
  • Med extra tjocka väggar för att förhindra brott
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Kapacitet: 14 ml
  • Gjord i USA
Specifikationer
Diameter (metrisk) 17 mm
Max. RCF 3000 RCF
Produkttyp Rör med rund botten
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Förslutningstyp Ingår ej
Färg Naturlig
Längd (metrisk) 100 mm
Material Polypropenharts
Disponibel Engångsbruk
Graderad Nej
För användning med (applikation) Kultur
Längd (engelska) 3,93 tum
Förpackningsmängd 1000 rör/påse, 1 påse/Cs.
Kvantitet 1000/påse
För användning med (utrustning) För cellodling och allmänt laboratoriebruk
Produktlinje SuperClear
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 14 mL
Bulkförpackning 1000
Förslutning ingår Nej