Läs mer
Labcon™ SuperClear™ Provtagnings- och transportrör, UVSafe™
Produktkod. 30057806 Handla allt Labcon Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Förslutning ingår:
Ja, i separat påse
Nej
Produktkod. 30057806
Brand: Labcon™ 38149750009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De SuperClear™ Provtagnings- och transportrör är läckagesäkra, fristående rör. Möt IATA och USA DOT 95 kPa prestandaspecifikationer som krävs enligt lag vid transport av prover med mark eller flyg. Lämplig för användning i medicinska, diagnostiska och forskningslabb.
  • Provtagnings- och transportrör
  • Labcon; SuperClear™
  • Keps med integrerad gjuten elastomer tätning (för artiklar som levereras med lock)
  • Inkluderar formgjutna grader och skrivyta
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • IATA 95kPa certifierad för att överensstämma med USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 och IATA DGR UN3373 PI650 standarder för poströr och förpackningsinstruktioner för diagnostiska och smittsamma prover
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Centrifugera till 12 000 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Autoklaverbar (med påsatta lock)
  • Gjord i USA .
Specifikationer
Färg Bärnsten
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; IATA 95kPa certifierad för att överensstämma med USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 och IATA DGR UN3373 PI650 standarder för poströr och förpackningsinstruktioner för diagnostiska och smittsamma prover
Produkttyp Transportrör (självstående)
Stängningsfärg Kricka
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Bottenform Konisk
Material Polypropen (medicinsk kvalitet)
Trådstil Utvändig
För användning med (utrustning) -80 °C frysar, kylar, centrifuger
Examen Varje ml
nr per ärende 1000
Paketkonfiguration 2 påsar med 500 tuber
Antal per förpackning 500
Form Cylindrisk
RNase fri Ja
Sterilitet Sterila
Disponibel Engångsbruk
Max. Tvinga 12,000 x g
Graderad Ja
Förslutning ingår Nej
Dnase Free Ja
Höjd (metrisk) 94 mm
Förslutningstyp Skruvlock med integrerad gjuten elastomer tätning (beställ separat)