Läs mer
Cytiva Superdex 30 Öka precision 3.2/300 GL förpackad SEC-kolonn
Produktkod. 15739140 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15739140
Brand: Cytiva 29219758
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Designad för hög upplösning i småskalig preparativ rening och analys för provvolymer upp till 500 μL
  • Ersättning för Superdex peptidkolonner
  • Minskad körtid med bibehållen upplösning för tidsbesparing eller ökad genomströmning
  • Högre upplösning för förbättrad proteinrenhet och analysdata
  • Högre lot-till-lot-konsistens för
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kvantitet Varje
Flödeshastighet 0,075 ml/min 1
Partikelstorlek ∼9μ m 1
Sängvolym 2.4mL
Produkttyp Superdex förpackad kolonn
Diameter (metrisk) Inre 3.2mm
För användning med (applikation) Högupplöst, småskalig rening och analys av små biomolekyler med Mr∼ 100 till∼ 7000, såsom peptider
Material Kolumnrör: Borosilikatglas; Sängstöd: Titatium
pH-intervall 3 till 12
Typ av stöd Frit
Förpackning Superdex Öka
Innehåll och lagring 4°°C till 30°°C, 20% etanol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Superdex 30 Increase 3.2/300
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Consejos de prudencia
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado