Läs mer
Cytiva Superdex 30 Öka Tricon™ 10/300 GL förpackad SEC-kolonn
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ersättning för Superdex peptidkolonner
- Minskad körtid med bibehållen upplösning för tidsbesparing eller ökad genomströmning
- Högre upplösning för förbättrad proteinrenhet och analysdata
- Högre lot-till-lot-konsistens för
Specifikationer
Specifications
| Kvantitet | Varje |
| Flödeshastighet | <1,2 ml/min. 1 |
| Partikelstorlek | ∼9μ m 1 |
| Sängvolym | 24mL |
| Produkttyp | Superdex förpackad kolonn |
| Diameter (metrisk) Inre | 10mm |
| För användning med (applikation) | Högupplöst, småskalig rening och analys av små biomolekyler med Mr∼ 100 till∼ 7000, såsom peptider |
| Höjd (metrisk) | 279 till 309 mm |
| Material | Kolumnrör: Borosilikatglas; Sängstöd: Polyeten (PE) filter |
| pH-intervall | 3 till 12 |
| Show More |