Läs mer
Invitrogen™ SuperFi™ Buffertar
Product Code. 15555033
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg:
Färglös
Klart
missing translation for 'unitSize'
5ml
Product Code. 15555033
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ 12355005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Invitrogen SuperFi Buffer är en 5X buffertlösning optimerad för användning med Platinum SuperFi DNA-polymeras.
Invitrogen™ SuperFi™ Buffer är en 5X buffertlösning optimerad för användning med Invitrogen™ Platinum™ SuperFi DNA-polymeras. Bufferten innehåller 7,5 mM MgCl2 vilket ger 1,5 mM MgCl2 i den slutliga reaktionen.
De SuperFi Grön buffert (kat. nr. 12356005) inkluderar ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på en gel. Den färgade bufferten stör inte enzymprestandan och är kompatibel med nedströmsapplikationer såsom DNA-sekvensering, ligering och restriktionsuppslutning.
För applikationer som kräver PCR-produktanalys genom absorbans eller fluorescensexcitation, rekommenderar vi att du använder den färglösa SuperFi™ Buffert. (12355005)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Färglös
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Kvantitet 4 x 1.25 mL
Inkluderar 5X SuperFi Buffert (4 x 1,25 ml)
Butik på– 5 °C till– 30 °C.