Läs mer
Epredia™ SuperFrost™ Objektglas för mikroskop
Produktkod. p-7010025
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rosa
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 17294884
Brand: Epredia™ AG00008132E01MNZ20
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Den tryckta Epredia™ SuperFrost-fliken är ogenomtränglig för praktiskt taget alla vanliga laboratoriekemikalier och reagenser. Ett brett urval av färger gör att flera undersökningsexemplar kan märkas och arkiveras enkelt och tydligt.
  • Tidskrävande märkning med pappersetiketter behövs inte längre
  • Skrivytan är resistent mot alla vanliga lösningsmedel
  • SuperFrost objektglas kan sorteras efter färg t.ex. efter patient, brådskande, fläck eller undersökningsmetod
  • Enkel igenkänning av specificerade egenskaper som examensår eller institution, användning etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kanter 90° , Mark
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Färg Blått
Certifikat och efterlevnad ISO8037/I
Beläggning Obelagd
Skrivyta Ja
Mått (L x B) 76 x 26 mm