Läs mer
Epredia™ SuperFrost Plus™ Vidhäftning glider
Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rosa
Vitt
Hörnstil:
Klippt
Traditionell
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Beskrivning
- Ingen tid slösas bort på diabeläggningsprocedurer
- Inga pengar slösas bort på dyra lim
- Pålitlig och enhetlig beläggning
- Minimal provförlust
- Pålitlig och säker adhesiv verkan
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Bredd (metrisk) | 25 mm |
| Kanter | 90° , Mark |
| Typ | Vidhäftningsglid |
| Färg | Klart |
| Hörnstil | Traditionell |
| Kvantitet | 72/Pk. |