Läs mer
Cytiva Superloop™ Glasrör
Produktkod. 11320122 Handla allt Cytiva Produkter
För användning med (utrustning):
För 10 ml Superloop
För 50 ml Superloop
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11320122
Brand: Cytiva undefined
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ersättningsdel för Superloop™ församlingar. Cytiva Superloop™ Glasrör är graderade borosilikatrör med gänga och spår för användning i antingen 10 mL eller 50 mL Superloops.
Superloop™ tillåter införande av stora provvolymer i ett trycksatt fluidsystem. Den ersätter en enkel provslinga.
  • Ersättande 10mL eller 50mL glasrör med gänga och spår
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Röret har en graderad skala på 1 ml steg
  • Används tillsammans med Injection Valve MV-7 eller INV-907
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Ersättningsglasrör
Stil Graderad, med gänga och spår
Material Borsilikatglas
Storlek (metrisk) 50 mL
För användning med (applikation) För vätskekromatografi
För användning med (utrustning) För 50 ml Superloop