Läs mer
Cytiva Superose™ 6 Increase-koloner
Handla allt Cytiva Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
3.2 mm
5 mm
10 mm
Höjd (metrisk):
150 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Superose™ 6 Increase förpackade kolonner ger kvaliteten och hög upplösning i storleksexklusionskromatografi (SEC)— även för stora proteiner och aggregat.
Ökad prestanda
- Högre upplösning än traditionella Superose 6-kolonner
- Brett fraktioneringsintervall (Mr från 5 000 till 5 000 000)
- Tål rengöring med hög pH
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Superose 6 Increase 3,2/300 |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.2 mm |
| Höjd (metrisk) | 300 mm |
| Flödeshastighet | 0,04 ml/min. |
| Material | Borsilikatglas |
| Ligandtyp | Tvärbunden agaros |
| Max. Tryck | 435 psi |
| pH-intervall | 3 till 12 |
| Partikelstorlek | 8,6 μm |
| Typ av stöd | Titanfritta |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Superose 6 Increase 3.2/300
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol