Läs mer
Cytiva Superose™ Media Prep Grade Lab Packs
Produktkod. p-3772151 Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
Superose 12 Prep Grade
Superose 6 Prep Grade
Max. Tryck:
100 psi
58 psi
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. 11544915
Brand: Cytiva 17048901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högpresterande gelfiltreringsmedia för uppskalning till preparativa reningar av biomolekyler
  • Tillåt hög återvinning av en mängd olika biomolekyler, —proteiner, peptider, polynukleotider, etc.
  • Levereras som bulkfiltreringsmedia, för preparativa separationer
  • Avsedd som ett komplement till Superose PC-förpackade kolonner; kan effektivt packas under medeltryck
  • Superose 6 Prep Grade avsedd för biomolekyler med ett brett fraktioneringsområde; Superose 12, för proteiner med högre molekylvikt
Beställningsinfo
Levereras i 125 ml behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet Varje
Flödeshastighet 40 cm/hr.
Partikelstorlek 30 till 40μ m
För användning med (utrustning) AKTA™ design pump eller system
Sängvolym ≈100 ml
Produkttyp Superose 6 Prep Grade
För användning med (applikation) Separationer av proteiner och andra biomolekyler efter storlek
Max. Tryck 58 psi
pH-intervall 3 till 12
Typ av stöd Mycket tvärbunden agaros
Provtyp Proteiner, peptider, polynukleotider, brett utbud av biomolekyler
Innehåll och lagring 4 till 30 °C, 20 % etanol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Superose 6 prep grade, 125 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.