Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ IV RT-reaktionsbuffert
Produktkod. 15658068
Kvantitet:
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15658068
Brand: Invitrogen™ 18090050B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SuperScript IV RT-reaktionsbuffert ingår i och designad för användning med SuperScript IV Reverse Transcriptase .
SuperScript IV RT Reaction Buffer is included with, and designed for use with, SuperScript IV Reverse Transcriptase. This buffer is optimized to give robust and reliable cDNA synthesis. In cases where additional quantity is required, SuperScript IV RT Reaction Buffer is made available here in a stand-alone format.
SuperScript IV RT-reaktionsbuffert ingår i och designad för användning med SuperScript IV Reverse Transcriptase . Denna buffert är optimerad för att ge robust och pålitlig cDNA-syntes. I de fall ytterligare kvantitet krävs görs SuperScript IV RT Reaction Buffer tillgänglig här i ett fristående format.
För användning med SuperScript
IV Reverse Transcriptase (Kat. nr. 18090010)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5X
För användning med (applikation) Omvänd transkription
Kvantitet 5 x 1 mL
Inkluderar
•SuperScript IV RT-reaktionsbuffert (5 x 1 mL)
Butik på– 20 °C.