Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Väst Pico PLUS kemiluminescerande substrat
Produktkod. 15689364 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
20 ml
200 ml
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
500ml
Varje
Produktkod. 15689364
Brand: Thermo Scientific™ 34580
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific SuperSignal Väst Pico PLUS Chemiluminescent Substrate är ett förbättrat kemiluminescerande (ECL ) pepparrotsperoxidas (HRP) substrat som möjliggör pikogram till hög femtogram-nivå proteindetektion genom western blot-analys.
Thermo Scientific SuperSignal Väst Pico PLUS Chemiluminescent Substrate är ett förbättrat kemiluminescerande (ECL ) pepparrotsperoxidas (HRP) substrat som möjliggör pikogram till hög femtogram-nivå proteindetektion genom western blot-analys.
SuperSignal Väst Pico PLUS Chemiluminescent Substrats egenskaper inkluderar:
  • Känslighet: piktogram för femtogramkänslighet
  • Stabilitet: 8 timmars arbetslösningsstabilitet; 1-års kitstabilitet vid rumstemperatur
  • Kompatibilitet: nitrocellulosa och PVDF-membran
  • Signallängd: 6 till 24 timmar
  • Rekommenderad primär antikroppskoncentration: 1:1000 1:–5000 spädning (0,2 1,–0μ g/ml)
  • Rekommenderad sekundär antikroppskoncentration: 1:20 000– 100 000 utspädning (10 50 –ng/ml)
SuperSignal Väst Pico PLUS-substrat är designat för att ge utmärkt signalintensitet och känslighet för western blotting med HRP-konjugat. Intensiteten på ljusemissionen i kombination med den exceptionella varaktigheten möjliggör förvärv av flera exponeringar för att enklare erhålla blottbilder av publikationskvalitet. SuperSignal Väst Pico PLUS-substrat är kompatibelt med olika membran, blockerande reagenser och ett brett utbud av antikroppsspädningar, vilket gör det till ett idealiskt val för de flesta västerländska blottingapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Substrat
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Kvantitet 500 ml
Konjugera HRP
Substrat Pepparrotsperoxidas
Rekommenderade antikroppskoncentrationer 2° : 1:20-100 K (10-50 ng/ml), 1° : 1:1 K (0,2-1μ g/ml)
Känslighet Pikogram till hög femtogram-nivå
Signallängd 6 till 24 timmar.
Tillräckligt för 60 Mini-Gel Blots, 5000 cm 2 membran
Kit Innehåll SuperSignal Väst Pico PLUS Luminol/Enhancer, SuperSignal Väst Pico PLUS Stabil peroxid
Innehåll och lagring Tillräckligt för 60 mini-gelblottar; 5000 cm 2 membran
• SuperSignal Väst Pico PLUS Luminol/Enhancer, 250 ml
• SuperSignal Väst Pico PLUS Stabil peroxid, 250 mL
Förvaras i rumstemperatur.