Läs mer
Fisherbrand™ Stödplattor för Vortex Mixer
Produktkod. p-8012698 Handla allt Fisherbrand Produkter
Beskrivning:
Stödplatta, 50 mm dia.
Stödplatta, 94 mm dia.
Diameter (metrisk):
50 mm
94 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11722583
Brand: Fisherbrand™ A00000017
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller säkert provrör och flaskor. Stödplattor är kompatibla med Vortex-blandare.
  • Mjukt skum eller gummi för att förhindra brott
  • Svart till färgen
  • Finns i olika diametrar
Specifikationer
Produkttyp Stödplatta
Material Skumma
Diameter (metrisk) 94 mm
Beskrivning Stödplatta, 94 mm dia.
För användning med (utrustning) CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4, RX3