Läs mer
Suraminhexanatriumsalt, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10326401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 mg
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250mg
50mg
Produktkod. 10326401
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129-46-4
Molekylformel C51H34N6Na6O23S6
Molekylvikt (g/mol) 1429.15
MDL-nummer MFCD00210217
InChI-nyckel VAPNKLKDKUDFHK-UHFFFAOYSA-H
Synonym suramin sodium, suramin hexasodium, suramin hexasodium salt, suramin sodium salt, antrypol, moranyl, naganinum, naphuride sodium, fourneau 309, suramine sodium salt
PubChem CID 8514
IUPAC-namn hexanatrium;8-[[4-metyl-3-[[3-[[3-[[2-metyl-5-[(4,6,8-trisulfonatonaftalen-1-yl)karbamoyl]fenyl]karbamoyl]fenyl]karbamoylamino]bensoyl]amino]bensoyl]amino]naftalentril,3
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC=C(C=C1NC(=O)C1=CC(NC(=O)NC2=CC(=CC=C2)C(=O)NC2=CC(=CC=C2C)C(=O)NC2=C3C(C=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)=CC=C1)C(=O)NC1=C2C(C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Suramin hexasodium salt
Färg Vitt
Elementaranalys 97.5% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 mg
Merck Index 15, 9135
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vikt 1429.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.