Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Aerosolbarriärpipettspetsar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
10 till 100 μl
100 till 1000 μl
2 till 20μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
Tipsstil:
Fasad
Förlängd längd, Micro Point, Låg retention
Micro Point
Micro Point, Förlängd längd
Färg:
Klart
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Beskrivning
Välj från ett omfattande sortiment av pipettspetsar för krävande vätskehanteringsapplikationer
Universell passform för pipetrar av forskningskvalitet.
- Konstruerad för ökad noggrannhet och är kompatibla med enkanals-, flerkanals- och elektroniska pipetrar
- DNas-/RNas-fri; sterila spetsar är också pyrogenfria
- Steril och klar färg
- Filter eliminerar aerosolkorskontaminering utan att försegla eller fånga prover
- Spetsar möjliggör återvinning av icke-kontaminerade prov
- Får inte autoklaveras
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,1 till 20μ L |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Längd (metrisk) | 46 mm |
| Formatera | Gångjärnsställ |
| Tipsstil | Förlängd längd, Micro Point, Låg retention |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Visa mer |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.