Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Specialpipettörstips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11917744 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 till 200μ L
100 till 1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk, packad
Gångjärnsställ
Slumpmässig
Steril med gångjärn
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
Produktkod. 11917744
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj mellan förlängd längd eller stor öppning, steril eller icke-steril. Fisherbrand™ Specialty Pipettor Tips, Filtered är certifierade att vara fria från RNase, DNase och DNA.
  • Spetsar med förlängd längd och format med stora munstycksspetsar tillgängliga
  • Icke-sterila föremål är certifierade att vara fria från RNas/DNas och DNA
  • Sterila föremål är e-beam sterila och certifierade för att vara fria från RNas/DNas, pyrogen, bioburden, PCR* hämmare och endtoxiner
  • Kompatibel med de flesta populära märkena av pipetter (optimal passform med Fisherbrand Elite™ pipett)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 200μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 1,96 tum.
Längd (metrisk) 4.97 cm
Rena påståenden Non-Sterile products are certified to be free of RNase, DNase, DNA, Pyrogen/Endotoxin, PCR Inhibitors, ATP and Bioburden
Formatera Bulk, packad
Tipsstil Genomisk/Bred öppning
Förpackning Bulk, 1000 Tips/Bag, 10,000/Cs.
Produkttyp Non-Filtered Pipette Tip
För användning med (utrustning) Universal Fit, fits most pipettes
Graderad Nej
Material Polypropen
Visa mer Visa mindre
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.