Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Specialpipettörstips
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8313176 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 till 200μ L
100 till 1000 μl
100 to 1000 μL
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Formatera:
Bulk
Bulk, packad
Gångjärnsställ
Steril med gångjärn
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
Produktkod. 11957744
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj mellan förlängd längd eller stor öppning, steril eller icke-steril. Fisherbrand™ Specialty Pipettor Tips, Filtered är certifierade att vara fria från RNase, DNase och DNA.
  • Spetsar med förlängd längd och format med stora munstycksspetsar tillgängliga
  • Icke-sterila föremål är certifierade att vara fria från RNas/DNas och DNA
  • Sterila föremål är e-beam sterila och certifierade för att vara fria från RNas/DNas, pyrogen, bioburden, PCR* hämmare och endtoxiner
  • Kompatibel med de flesta populära märkena av pipetter (optimal passform med Fisherbrand Elite™ pipett)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 100 till 1000 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 3,5 tum
Längd (metrisk) 8.99 cm
Rena påståenden Non-Sterile products are certified to be free of RNase, DNase, DNA, Pyrogen/Endotoxin, PCR Inhibitors, ATP and Bioburden
Funktioner Låg retention
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Genomisk/Bred öppning
Förpackning 96 Tips/Rack, 960/Pk., 4800/Cs.
Produkttyp Non-Filtered Pipette Tip
För användning med (utrustning) Universal Fit, fits most pipettes
Graderad Ja
Material Polypropen
Visa mer Visa mindre
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato