Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 13 mm skruvlock, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Produktkod. 17313863 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Svart
Vitt
Septum:
PE-skum/beige PTFE
Vit silikon/blå PTFE
Vit silikon/röd PTFE
Förslits:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 17313863
Brand: Thermo Scientific™ 6ASC13ST15
Only null left
Add to basket
Add to basket
Använd nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 13 mm skruvlock med skruvflaskor som har en 13 mm öppning för dina applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 13 mm Skruvlock med skruvflaskor som har 13 mm öppning, inklusive vår SureSTART 4 mL skruvöversta headspace-flaskor av glas (nivå 2). Välj nivå 2-produkter för applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln. Välj mellan polypropen- och polyuretankapslar med silikon/PTFE-septa för alla ändamål eller PE-skum/PTFE-septa utformade för att minska problem med autosamplernålar. En förslits septa-alternativ är tillgänglig för dem som vill ha septa som förhindrar problem med överfyllning av flaskor och återförsluter tillräckligt bra för att undvika provavdunstning.
Våra prestandanivå 2-kapslar är tillverkade och testade för att säkerställa låg blödning, robusthet och reproducerbarhet av resultat för dina rutinmässiga GC-MS- och LC-MS-analyser.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Svart
Material Polypropen
Förslits Nej
Septum Vit silikon/röd PTFE
Nivå Nivå 2
Hårdhet 45 Strand
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Typ Skruvlock
Stängningsstorlek 13 mm
För användning med (utrustning) 13-425 Skruvflaskor