Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL skruvflaskor av glas, nivå 3 högpresterande applikationer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Välja Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL skruvflaskor av glas, prestandanivå 3, för högpresterande applikationer, när känslighet är ett måste. Nivå 3-flaskor är designade för att skydda dina mest värdefulla prover och leverera konsekventa, reproducerbara resultat för dina mest krävande analyser. Detta erbjudande inkluderar Thermo Scientific™ SureStop™ flaskor, som när de används med 9 mm AVCS™ skruvlock, säkerställ en optimal tätning varje gång. De SureStop vial-AVCS lock-system är speciellt utformat för att förhindra skruvgänga flaskfel såsom lutning av locket, deformiteter av locket, lossade septa eller septum genom att trycka igenom, vilket förhindrar injektionsfel och provavdunstning.
Funktioner
- Finns i bärnsten och klarglas
- Specifikation Certifierad för att säkerställa deras fysiska dimensioner för autosamplerkompatibilitet
- Uppfyll alla krav i USA, EU, JPN Pharmacopeia
- Köp i bulk för större besparingar
Prestandanivå 3 injektionsflaskor– för högpresterande applikationer
- Identifieras av tre vågor på flaskan
- Bekväm skrivlapp för många av flaskorna
- Lämplig för GC, HPLC/UHPLC och masspektrometri (MS)-tillämpningar
- Rekommenderas för användning med Thermo Scientific™ GC och LC Orbitrap™ MS-system och annan högupplöst exakt massa (HRAM ) instrument
Specifikationscertifierad
- Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
- Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
- Enhetlig och felfri
Spårbart parti
- 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
- Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Bärnstensfärgat glas |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Nivå | Nivå 3 |
| Antal per förpackning | 1000/pack |
| Storlek (metrisk) öppning | 9 mm |
| Basstil | Platt bas |
| Produktlinje | SureSTART nivå 3 |
| Volym (metrisk) Totalt | 2 mL |
| Förslutningstyp | SureStop-skruvkork |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Visa mer |