Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa, nivå 2 High-Throughput-applikationer
Produktkod. p-10311369 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Klart
Kräm, beige, Beige
Material:
PTFE, silikon, Silicone
Silikon
Tjocklek (metrisk):
1,5 mm
2,6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
19,5 mm
22 mm
Produktkod. 18294584
Brand: Thermo Scientific™ 6A20ST20
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Byt ut din utslitna septa mot Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa (nivå 2). Välj nivå 2-produkter för applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln.
Byt ut din utslitna septa mot Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa (nivå 2). Välj nivå 2-produkter för applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln. Välj vår allsidiga silikon/PTFE-septa tillverkad med ett shore-värde på 50 för att minska problem med autosamplernålar.
Våra prestanda Level 2 septa är tillverkade och testade för att säkerställa låg blödning, robusthet och reproducerbarhet av resultat för dina rutinmässiga GC-MS- och LC-MS-analyser.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
• Nivå 2: Högkapacitetsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
• Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Kräm, beige, Beige
Diameter (metrisk) Yttre 19,5 mm
Material PTFE, silikon, Silicone
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Septum Silicone/PTFE
Antal per förpackning 100
Förpackningstyp 1 pack of 100
Hårdhet 50 Shore
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm
Certifikat och efterlevnad Specification Certified
Typ Septa
Stängningsstorlek 20-400 Screw Thread Caps
För användning med (utrustning) 20-400 Skruvgängor
Septastorlek (metrisk) 19.5 mm