Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 40 mL EPA-certifierade glasflaskor med skruv, nivå 2 för tillämpningar med hög genomströmning
Produktkod. 17855204 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Material:
Bärnstensfärgat glas
Klart glas
Produktkod. 17855204
Brand: Thermo Scientific™ 6ASV40EPA1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda SureSTART™ 40 mL EPA-certifierade glasskruvflaskor, prestandanivå 2, för att säkerställa data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde i applikationer med hög genomströmning.
Välja Thermo Scientific™ SureSTART™ 40 mL EPA-certifierade glasskruvflaskor, prestandanivå 2, för att säkerställa data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde i högkapacitetsapplikationer som använder GC, HPLC/UHPLC och enkel- eller trippelkvadrupol MS-system. Använd nivå 2-flaskor för rutinmässiga QA/QC-applikationer, där analytnivåerna är uppnåbara eller nära metodens detektionsnivå. Tillgängliga i klart och bärnstensfärgat glas, dessa 40 ml skruvlocksflaskor har mycket låg metallhalt, extraherbara och lakbara och uppfyller höga standarder så att du kan uppfylla dina regulatoriska krav. De är specifikationscertifierade och EPA-certifierade för att säkerställa deras fysiska dimensioner och autosamplerkompatibilitet.
Nivå 100 EPA-flaskor
Våra Level 100 EPA-flaskor bearbetas och förpackas under en strikt registrerad ISO Kvalitetsledningssystem. Nivå 100-produkter är inte certifierade eller förrenade. Varje produktförpackning är märkt med dess produktionsnummer och är förseglad för att säkerställa en tillförlitlig spårbarhetskedja.
Funktioner
  • Nivå 100 EPA-certifierad
  • Uppfyll alla krav i USA, EU, JPN Pharmacopeia
  • Använd 24 mm skruvlock och septa för att försegla dessa flaskor
  • Köp i bulk för större besparingar
Prestandanivå 2 injektionsflaskor– för applikationer med hög genomströmning
  • Identifieras av två vågor på flaskan
  • Lämplig för GC, HPLC/UHPLC och masspektrometri (MS)-tillämpningar
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
  • Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
  • Enhetlig och felfri
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Klart glas
Storlek (metrisk) öppning 24 mm
Volym (metrisk) Rest 0.8 mL
Basstil Platt bas
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Volym (metrisk) Totalt 40 mL
Höjd (metrisk) 95 mm
Certifikat och efterlevnad EPA-certifierad
Typ 4 mL skruvflaska, nivå 2
Markeringspunkt Nej
Volym (metrisk) Användbar 38 mL