Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruvlock, nivå 3 högpresterande applikationer
Produktkod. 17334053 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Blått
Blått, Guld
Grå
Gult
Klart
Rött
Svart
Septum:
Blå silikon/klar PTFE
Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE
Silikon/PTFE
Vit silikon/blå PTFE
Vit silikon/röd PTFE
Stil:
Bondad
Förslits
Förslits, Bonded
Förslits, mjuk
Magnetisk plåtplåt
Mjuk
Hårdhet:
30 Shore
45 Strand
50 Shore
54 Strand
Produktkod. 17334053
Brand: Thermo Scientific™ 6PSC9STB1T
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd nivå 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruvlock med skruvflaskor som har en 9 mm öppning för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som de bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Skruvlock med skruvflaskor som har 9 mm öppning, inklusive vår SureSTART 2 mL skruvflaskor av glas, 2 mL skruvflaskor av guld av glas, mikroflaskor med skruv för totalt återvinningsglas för< 2 mL prover, 1,7 mL skruvflaskor av glas med hög återvinningsgrad och mikroflaskor med skruv av glas för< 2 mL prover (nivå 3). Välj nivå 3-produkter för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som du bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet. Välj bland polypropenkapsyler med silikon/PTFE-septa för alla ändamål utformade för att minska problem med autosamplernålar. Förslitsade och bundna septa-alternativ finns tillgängliga. Vår AVCS™ locken innehåller Advanced Vial Closure System-teknologi för att säkerställa optimal tätningskompression när en flaska stängs. Använda AVCS skruvlock med vår SureStop™ flaskor för effektiva tätningar, konsekventa data och ökad provgenomströmning.
Våra prestandanivå 3-kapslar är speciellt designade och behandlade för masspektrometritillämpningar och innehåller de lägsta mängderna metaller, extraherbara ämnen och lakbara ämnen, vilket säkerställer att du konsekvent uppnår känslighet och selektivitet från dina mest utmanande analyter.
SureStop Vials& Avancerat flaskförslutningssystem (AVCS ) Kepsar:
Denna patenterade kombination av flaska/lock med skruvlock har en genomslagsresistent tätningsringdesign, kontrollerad septumkompression och SureStop förslutningspositioneringsfläns för att säkerställa en effektiv tätning som eliminerar under- och övertätning, minskar lösningsmedelsavdunstning och skapar färre avbrott i autosampler. SureStop flaskor och AVCS caps har universell instrumentkompatibilitet för alla LC- och GC-autosamplare. De innehåller också låga urlakningsbara nivåer, vilket gör dem till ett idealiskt alternativ till bundna lock för dem som söker renare spektra.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Material Polypropen
Förslits Nej
Septum Vit silikon/röd PTFE
Nivå Nivå 3
Stil Bondad
Hårdhet 54 Strand
Produktlinje SureSTART nivå 3
Kvantitet 1000/Pk.
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Typ Skruvlock
Stängningsstorlek 9 mm
För användning med (utrustning) 9 mm skruvflaskor