Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ GOLD-Grade glasinsatser för 2 ml flaskor, nivå 3 högpresterande applikationer
Produktkod. 17393973 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Basstil:
Konisk
Rund
Volym (metrisk) Totalt:
0,2 ml
0,3 ml
Storlek (metrisk) öppning:
6 mm
8 mm
Höjd (metrisk):
31 mm
32 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 17393973
Brand: Thermo Scientific™ 6PME02CG
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd nivå 3 SureSTART™ GOLD-grade glasinsatser i 2 ml flaskor vid analys av små provstorlekar som innehåller analyter som kraftigt adsorberar på en glasyta eller är känsliga för provets pH-förändringar.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ GOLD-grade glasinsatser, prestandanivå 3, i 2 ml flaskor vid analys av små provstorlekar (< 2 mL prover) som innehåller analyter såsom polära föreningar som kraftigt adsorberar på en glasyta eller är känsliga för provets pH-förändringar. Våra nivå 3-insatser är gjorda av lågadsorptionsglas av GOLD-grad och erbjuder:
  • Högsta glasrenhet tillgänglig
  • Lägsta möjliga ytaktivitet
  • Ultralåg adsorption och pH-förskjutning för ultraspåranalys
  • Kompatibilitet med 2 ml skruv-, snap- och crimpflaskor
Nivå 3-flaskor är designade för att skydda dina mest värdefulla prover och leverera konsekventa, reproducerbara resultat för dina mest krävande analyser. De är specifikationscertifierade för att säkerställa deras fysiska dimensioner och autosamplerkompatibilitet. Köp i bulk för större besparingar.
Funktioner
Använd GOLD-Grade Insert med
  • Thermo Scientific 2 mL/9 mm skruvflaskor och lock
  • Thermo Scientific 2 ml/11 mm krimp- och snäppflaskor och lock
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
  • Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
  • Enhetlig och felfri
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Material Glas
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Micro Sampling
Infoga typ Inserts for HPLC and GC Vials
Förpackningstyp 1 Pack of 1000
Storlek (metrisk) öppning 6 mm
Volym (metrisk) Rest 4 μL
Basstil Konisk
Produktlinje SureSTART nivå 3
Volym (metrisk) Totalt 0,2 ml
Höjd (metrisk) 31 mm
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Typ GULD-Grade glasinsats
Volym (metrisk) Användbar 0.15 mL
För användning med (utrustning) Flaskor (nivå 3, 2 mL)