Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ Polyspring Insatser för 2 ml injektionsflaskor, nivå 1 vardagsanalys
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 1 Polyspring Plastinsatser med 2 mL skruv-, krymp- eller snäppflaskor för att maximera injektionsvolymen vid analys< 2 ml prover. Den integrerade polyfjädern i botten av insatsen centrerar insatsen i flaskan, säkerställer en bra tätning mot flaskornas lock och ger en kudde mot nålkontakt. Dessa plastinsatser har en liten total volymkapacitet på< 400μ L och en minsta restvolym på 2μ L. När de placeras och försluts inuti en 2 ml flaska kan mikroprov användas i konventionella autoprovtagningsbrickor. Dessa insatser är specifikationscertifierade för att säkerställa autosampler-kompatibla fysiska dimensioner och uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia.
Funktioner
- Uppfyll alla krav i USA, EU, JPN Pharmacopeia
- Använd med 9 mm skruvflaskor, 11 mm snäppflaskor eller 11 mm crimpflaskor
- Försegla flaskor med 9 mm skruvlock och septa, 11 mm crimplock och septa, eller 11 mm snäpplock och septa beroende på vilken flaska som används
Prestandanivå 2 injektionsflaskor– för applikationer med hög genomströmning
- Lämplig för GC, HPLC/UHPLC och masspektrometri (MS)-tillämpningar
Specifikationscertifierad
- Alla Thermo Scientific SureSTART insatser är dimensionellt verifierade
- Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
- Enhetlig och felfri
Spårbart parti
- 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
- Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
Om Thermo Scientific SureSTART Flaskor, kapsyler, insatser och kit
SureSTART flaskor och kapsyler finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov .
- Nivå 1 flaskor och kapsyler är för vardagliga applikationer och är lämpliga för QA/QC-applikationer med hjälp av kärndetektorer.
- Nivå 2 injektionsflaskor, kapsyler, insatser och kit är för tillämpningar med hög genomströmning. Dessa flaskor har mycket låg metallhalt, extraherbara och lakbara ämnen för att leverera data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
- Nivå 3 flaskor, lock, insatser och kit är för högpresterande applikationer. Använd nivå 3 för dina mest värdefulla prover och analyter som är utsatta för glasadsorption för att leverera konsekventa, reproducerbara resultat för dina mest krävande analyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 6 mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6 mm |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Disponibel | Single-use |
| För användning med (applikation) | Micro Sampling |
| Examen | 0.1 mL |
| Infoga typ | Inserts with spring for HPLC and GC Vials |
| Antal per förpackning | 5000:-/förpackning |
| Visa mer |