Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-brunnars tätningsmatta, fyrkantig, platt bas, nivå 1 vardagsanalys
Beskrivning
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 1 WebSeal™ Square 384-Well Plate Tätningsmattor är designade för daglig kromatografianalys.
De ger ett prisvärt val för användning med de flesta HPLC/UHPLC-instrumenttyper och är idealiska för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel.
Dessa 384-brunnars plattförseglingsmattor är specifikationscertifierade för att säkerställa autosampler-kompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Prestandanivå 1 Mats– för vardagsanalys
- Idealisk för icke-reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
- GC testad
- Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
- Lämplig för biofarmaceutiska tillämpningar
- Lämplig för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer
- Idealisk för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens och ELSD
- Eliminera korskontaminering av prover
- Motstå kärnning och rivning
- Överlägsen återförslutningsförmåga efter flera injektioner
- WebSeal mattor är tillverkade av EVA (Etylen-vinylacetat) eller ren silikon med eller utan PTFE-beläggning
- Silikonmattor är torrvärmeautoklaverbara med utmärkt kemisk kompatibilitet och tål låga temperaturer ner till -80 °C
Minska risken för felinjektion– För att täta dina tallrikar korrekt ’är det viktigt att använda rätt matta
- Silikonmattor– Att använda en silikonmatta med rätt profil minskar prov- och lösningsmedelsavdunstning under dina arbetsflöden, ger bättre konsistens och är idealisk för långtidsförvaring.
- Förslitsade mattor– Förslitsade mattor är effektiva för att minska felinjektioner och kan användas igen för bekräftande körningar på samma plattor utan förlust av lösningsmedel. Deras slitsar tillåter användning av pipettspetsar såväl som flerkanalspipetter.
- Självhäftande tätningar– Självhäftande tätningar är effektiva som engångsförsegling, men kan inte användas för upprepade körningar. Undantaget är vår trelagers återförslutningstejp utan lim vid hålrummet.
Specifikationscertifierad
- Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal mattor är dimensionskontrollerade
Spårbart parti
- 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
- Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Well Plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
- Nivå 1-produkter är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
- Nivå 2-produkter är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
- Nivå 3-produkter är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade labb som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
979
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Lösningsmedels- eller alkoholbeständig | Inget motstånd |
| Material | Silikon |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal Wells | 384 |
| Antal per förpackning | 5 Mats |
| För användning med (applikation) | HPLC, UHPLC, GC |
| Förslits | Nej |
| Produktlinje | SureSTART WebSeal Nivå 1 |
| Lim | Hold (Håll) |
| Show More |