Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars djupa brunnsplattor, rund U-botten, nivå 1 vardagsanalys
Beskrivning
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 1 WebSeal™ 96-brunnars runda djupbrunnsplattor med U-botten är designade för daglig kromatografianalys.
De ger ett prisvärt val för användning med de flesta HPLC/UHPLC-instrumenttyper och är idealiska för icke-reglerade laboratorier som använder vatten, vatten och polära lösningsmedel och polära lösningsmedel.
Dessa 96-brunnars plattor är specifikationscertifierade för att säkerställa autosamplerkompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Täta dessa brunnsplattor med SureSTART WebSeal 96-brunnars tätningsmattor, 8 mm diameter, runda, nivå 1.
Plattor för prestandanivå 1– för vardagsanalys
- Idealisk för icke-reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
- Varuplattor, tätningar, tejper
- GC testad
- Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
- Lämplig för biofarmaceutiska tillämpningar
- Lämplig för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer
- Idealisk för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens och ELSD
- Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionellt verifierade
Spårbart parti
- 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
- Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Well Plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
- Nivå 1 brunnsplattor är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
- Nivå 2 brunnsplattor är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
- Nivå 3-brunnsplattor är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Certifierad | Specifikation Certifierad, GC/MS-testad |
| Array | 8 x 12 |
| Produktlinje | SureSTART WebSeal Nivå 1 |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 50 till 1900μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej belagd |
| Total volym (metrisk) Tja | 2000μ L |
| Visa mer |