Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Tja Microtiter Plattor, rund V-botten, nivå 1 vardagsanalys
Produktkod. p-7250659
Total volym (metrisk) Tja:
450μ L
Antal per förpackning:
120 tallrikar
20 plattor
Volym (metrisk) Fungerar:
10 till 400μ L
Höjd (metrisk):
14,4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 20
Produktkod. 15102699
Brand: Thermo Scientific™ 60180P100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda SureSTART™ WebSeal™ 96-Tja Microtiter Plattor, rund V-botten, prestandanivå 1, för vardagskromatografianalys. De är specifikationscertifierade och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 1 WebSeal™ 96-Well Round V-Bottom Microtiter Plattorna är designade för daglig kromatografianalys.
De ger ett prisvärt val för användning med de flesta HPLC/UHPLC-instrumenttyper och är idealiska för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel.
Dessa 96-brunnars plattor är specifikationscertifierade för att säkerställa autosamplerkompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Täta dessa brunnsplattor med SureSTART WebSeal 96-brunnars tätningsmattor, 8 mm diameter, runda, nivå 1.
Plattor för prestandanivå 1– för vardagsanalys
  • Idealisk för icke-reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Varuplattor, tätningar, tejper
  • GC testad
  • Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
  • Lämplig för biofarmaceutiska tillämpningar
  • Lämplig för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer
  • Idealisk för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens och ELSD
  • Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionellt verifierade
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Well Plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
  • Nivå 1 brunnsplattor är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 2 brunnsplattor är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 3-brunnsplattor är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifierad Specifikation Certifierad, GC/MS-testad
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Nivå 1
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 10 till 400μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej belagd
Total volym (metrisk) Tja 450μ L
Well Shape Rund
Antal per förpackning 20 plattor
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till 121 °C
Höjd (metrisk) 14,4 mm
Diameter (metrisk) Well 8 mm
Tallrik storlek Microtiter