Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 96-Tja Microtiter Plattor, rund U, V och platt botten, nivå 3 högpresterande tillämpningar
Produktkod. 16436449 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Total volym (metrisk) Tja:
220 μl
220μ L
270 μl
270μ L
350 μl
350μ L
Antal per förpackning:
10
100 tallrikar
10 plattor
Well Shape:
Rund botten (U-brunn)
Rund, konisk botten (V-brunn)
Rund, plan botten (F-brunn)
Streckkod:
Ingen streckkod
Med streckkod
Produktkod. 16436449
Brand: Thermo Scientific™ 60180P334
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Use glass-coated SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Performance Level 3, for high performance analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 3 WebSeal™ Plate+ 96-Well Round U, V och Flat Bottom Microtiter Plattor är designade för reglerade labb som kräver högpresterande produkter.
Plate+ glasbelagda nivå 3-brunnar rekommenderas för användning med mycket känsliga applikationer, låga provkoncentrationer och hydrofoba prover som proteiner och är idealiska för användning med alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel.
Dessa 96-brunnars plattor är specifikationscertifierade för att säkerställa autosamplerkompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Täta dessa brunnsplattor med SureSTART WebSeal 96-brunnars tätningsmattor, 7 mm diameter, runda, nivå 2.
Prestandanivå 3 injektionsflaskor– för högpresterande analys
  • Idealisk för reglerade laboratorier som använder alla typer av lösningsmedel inklusive opolära lösningsmedel
  • Prestandanivå 3-produkter inkluderar unika WebSeal Plate+ glasbelagda polypropenplattor och plattor med glasinsatser
  • Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
  • Lämplig för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens, ELSD och MS-analys
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionellt verifierade
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse är tillgängligt med lotnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Brunn plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
  • Nivå 1 brunnsplattor är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 2 brunnsplattor är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 3-brunnsplattor är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifierad Specifikationscertifierad
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Nivå 3
Färg Klart
Material Glasbelagd polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 300μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Glasbelagd
Total volym (metrisk) Tja 350μ L
Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
Antal per förpackning 10 plattor
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till 121 °C
Höjd (metrisk) 14.6 mm
Diameter (metrisk) Well 7 mm
Tallrik storlek Microtiter