Läs mer
Buerkle™ Surface Catch Net för Buerkle™ Teleskopstång
Produktkod. 10126254
Mått (L x B):
310 x 280 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10126254
Brand: Buerkle™ 53545020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Surface Catch Net för Buerkle™ Teleskopstång för att ta fasta och organiska prover från vattendrag.
  • Fångstnät för att ta fasta och organiska prover från vattendrag
  • TeleScoop är ett mångsidigt samplingssystem med utbytbara verktyg för ett brett spektrum av applikationer
  • Verktygen (vinkelbägare, pendelbägare, flaskhållare, bägare i rostfritt stål och doppnät) är fästa på teleskopstången med en praktisk snäppfog
  • Idealisk för provtagning från bad, tankar, schakt, öppna vattendrag etc
  • Provtagningsdjup ner till 6m kan nås med den justerbara teleskopiska aluminiumstaven
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ytfångstnät
Material Polypropen, PVC
Beskrivning Maskvidd 2 till 5 mm
Färg Blått
För användning med (applikation) För att ta fasta och organiska prover från vattendrag
Mått (L x B) 310 x 280 mm
Längd (metrisk) 310 mm
Bredd (metrisk) 280 mm