Läs mer
Eppendorf™ Swing skoprotor för bänkcentrifug
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
För användning med (utrustning):
A-4-38
A-4-44
A-4-62
A-4-62-MTP
A-4-81
A-4-81-MTP
A-8-17
Inkluderar:
4 MTP-skopor
4 hängare för 2 x 50ml Falcon-G™
4 x 100 ml rektangulära skopor
4 x 250 ml rektangulära skopor
4 x 500 ml rektangulära skopor
4 x 85 ml skopor
8 x 15 ml skopor
Tamaño de la unidad:
Varje
Descripción
- Rymmer rör och tallrikar
- Aerosoltäta lock för säker centrifugering av farliga prover finns som tillval
- Rotorns livslängd: max. 40 000 cykler
- Rotor, skopor, lock och adaptrar är autoklaverbara
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Svängande skoprotor |
| Max. RCF | 4,500 x g |
| Max. Hastighet | 5,000 rpm |
| För användning med (utrustning) | A-4-44 |
| Inkluderar | 4 hängare för 2 x 50ml Falcon-G™ |
| Antal platser | 4 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido