Läs mer
Hettich Lab Technology™ Utsvängbar rotor utan hållare
Max. Hastighet:
15 000 varv/min
4 000 varv/min
Max. RCF:
2 039 x g
2 218 x g
2 665 x g
24 400 x g
4 193 x g
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Finns i en mängd olika platsnummerkonfigurationer
- Konfigurerbar med en mängd olika bärare och bärhinkar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Utsvängbar rotor |
| Kapacitet | Olika bärare för centrifugerbara rör inklusive cytokammare |
| Max. RCF | 2 218 x g |
| Max. Hastighet | 4 000 varv/min |
| För användning med (utrustning) | Universal 320/320 R |
| Vinkel | 90° |
| Antal platser | 2 |