Läs mer
Hettich Lab Technology™ Utsvängbar rotor utan hållare
Produktkod. 10787141
Max. Hastighet:
15 000 varv/min
4 000 varv/min
Max. RCF:
2 039 x g
2 218 x g
2 665 x g
24 400 x g
4 193 x g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10787141
Brand: Hettich Lab Technology™ 1624
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Swing-out Rotor utan Carriers är lämplig för att utföra hastighetszonal och isopycnic centrifugeringar
  • Finns i en mängd olika platsnummerkonfigurationer
  • Konfigurerbar med en mängd olika bärare och bärhinkar
Specifikationer
Typ Utsvängbar rotor
Kapacitet Olika bärare för centrifugerbara rör inklusive cytokammare
Max. RCF 2 665 x g
Max. Hastighet 4 000 varv/min
För användning med (utrustning) ROTOFIX 32 A och Universal 320/320 R Centrifuger
Vinkel 90°
Antal platser 4