Läs mer
Hettich Lab Technology™ Utsvängbar rotor utan hållare
Produktkod. p-8009511
Max. Hastighet:
15,000 rpm
4,000 rpm
Max. RCF:
2,039 x g
2,218 x g
2,665 x g
24,400 x g
4,193 x g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10700095
Brand: Hettich Lab Technology™ 1494
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Swing-out Rotor utan Carriers är lämplig för att utföra hastighetszonal och isopycnic centrifugeringar
  • Finns i en mängd olika platsnummerkonfigurationer
  • Konfigurerbar med en mängd olika bärare och bärhinkar
Specifikationer
Typ Utsvängbar rotor
Kapacitet Variation av bärare för centrifugerbara rör
Max. RCF 4,193 x g
Max. Hastighet 4,000 rpm
För användning med (utrustning) Universal 320/320 R
Vinkel 90°
Antal platser 4