Läs mer
Eppendorf™ Sväng ut rotor för bänkcentrifuge
Produktkod. p-8005050 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
0,2 till 500 ml
5 till 25 ml
För användning med (utrustning):
5702/5702 R/5702 RH Centrifuge
5810/5810R Centrifuge
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10034261
Brand: Eppendorf™ 5702740004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Har en kompakt och robust design och överlägsen användarkomfort
  • För användning med Eppendorf Centrifuger 5702
  • 5702-familjen av låghastighetscentrifuger för allmänna ändamål var speciellt utformade för att möta kraven på klinisk forskning och cellodlingslabb med låg till medelhög genomströmning. De är kompakta i designen så att man kan passa bekvämt på varje labbbänk, tyst i drift för att gynna din arbetsmiljö.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Utsvängbar rotor utan korg
Kapacitet 5 till 25 ml
Max. RCF 3,000 x g
Max. Hastighet 4,400 rpm
För användning med (utrustning) 5702/5702 R/5702 RH Centrifuge
Antal platser 15