Läs mer
SymLine Rör, FlexTube& FlexTube Pro
Produktkod. 15889657
Produkttyp:
FlexTube
FlexTube Pro
Provrör
Diameter (metrisk) Yttre:
16,0 till 16,9 mm
19,8 mm
Total längd (metrisk):
1 m
1,5 m
2,5 m
25 m
600 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Varje
Produktkod. 15889657
Brand: SymLine 106569
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De två mest flexibla och anpassningsbara slangsystemen för säker hantering av flytande HPLC-avfall - flexibla, expanderbara, kemiskt resistenta PTFE-slangar med stor böjningsradie.
  • Tillverkad av PTFE för bästa möjliga kemikaliebeständighet
  • Justerbar - lätt att installera: förkorta bara röret efter behov och montera sedan den optimerade skruvanslutningen och tätningen
  • Elektrostatiskt ledande < 106 (max)Ω
  • 16,9 mm eller 19,8 mm ytterdiameter
  • Finns i 4 olika standardlängder på 600, 1200, 1500 och 2500 mm.
  • FlexTube med innerväggsspiral eller eller FlexTubePro Innervägg slät
  • Specifikationer
    Beskrivning Symline FlexTube, GL25 (f), ID = 14,3 - 14,8 mm, OD = 19,0 - 19,8 mm ut- och invändigt spiralformad, PTFE elektrostatiskt ledande, Längd 600 mm - flexibel anpassningsbar
    Autoklaveringsbar Autoklaverbar
    Diameter (engelska) Inre 0.52 - 0.54 in.
    Diameter (metrisk) Inre 13.4 - 13.9 mm
    Material PTFE-EC
    Diameter (engelska) Yttre 0.63 - 0.66 in.
    Diameter (metrisk) Yttre 19,8 mm
    Total längd (engelska) 23.622 tum.
    Total längd (metrisk) 600 mm
    Färg Svart
    Produkttyp FlexTube