Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino HPLC-kolonner
Produktkod. p-4523079 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.7μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11859382
Brand: Thermo Scientific™ 97705103030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Maximera reproducerbarheten för vätskekromatografi och laboratorieproduktiviteten med hjälp av Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino LC-kolonner.
Förbättra konsistensen och tillförlitligheten av din vätskekromatografi (LC) separationer med Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino LC-kolonner. Tillverkad och noggrant testad i ISO 9000 anläggningar, dessa kolumner är designade för att möta en rad analytiska behov inklusive snabb metodutveckling, kvantitativ analys och kvalitetskontroll.
High surface area silica, dense stationary phase coverage and double end-capping minimize secondary interactions and ensure reproducible high-resolution separations.
Highly Reproducible Separations
  • Rigorously tested stationary phase bonded to the highest quality silica ensures consistent, predictable LC performance.
Excellent Peak Shapes for Enhanced Resolution and Sensitivity
  • Dense surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing
  • Double endcapped for extra surface coverage
Exceptional Column-to-Column Consistency
  • Manufactured, packed and tested in ISO-9000-accredited facilities
  • Every column individually tested to meet stringent retention, efficiency, and peak symmetry specifications
  • Enhanced automated packing process
Excellent Performance in Four Modes
  • Aminopropyl phase performs well in reversed phase, normal phase, weak ion exchange and HILIC modes
Available in Three Particle Sizes
  • 1.7μm for rapid ultrahigh-performance LC (UHPLC) separations
  • 3μm and 5μm for more traditional HPLC analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 100 Å
Ytarea 320 m²/g
Temperatur 60°C
USP typ L8
Stationär fas Amino (NH2)
Produktlinje Syncronis
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kolbelastning 4%
Kolumntyp Mixed Mode
Endcapped Yes
Fas Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
Typ Analytical Column
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.