Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC HPLC-kolonner
Produktkod. p-4523090 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11809352
Brand: Thermo Scientific™ 97505032130
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Maximera reproducerbarheten för vätskekromatografi och laboratorieproduktiviteten med hjälp av Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC LC-kolumner.
Säkerställ konsekventa, förutsägbara separationer av polära och hydrofila analyter med Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC LC-kolumner. Mycket ren kiseldioxid med stor ytarea och tät stationär fastäckning minimerar sekundära interaktioner och ger reproducerbara högupplösta separationer. Den zwitterjoniska stationära fasen resulterar i en neutral, mycket polär yta och ger alternativ selektivitet till C18-kolonner utan jonparning eller derivatisering. De mycket organiska mobila faserna som används med Syncronis HILIC-faser underlättar effektiv desolvation i ESI-MS-detektion och förbättrad känslighet.
Manufactured and rigorously tested in ISO 9000 facilities, these columns are designed to meet a range of analytical needs including fast method development, quantitative analysis and quality control.
Highly Reproducible Separations
  • Rigorously tested stationary phase bonded to the highest quality silica ensures consistent, predictable LC performance
Excellent Peak Shapes for Enhanced Resolution and Sensitivity
  • Dense surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing
Exceptional Column-to-Column Consistency
  • Manufactured, packed and tested in ISO-9000-accredited facilities
  • Every column individually tested to meet stringent retention, efficiency and peak symmetry specifications
  • Enhanced automated packing process
Alternative Selectivity
  • Zwitterionic bonded phase enhances retention of polar and hydrophilic analytes
  • No need for ion-pair or derivatization
Enhanced Sensitivity with MS Detection
  • Highly organic mobile phase facilitates desolvation in ESI-MS
Available in Three Particle Sizes
  • 1.7μm for rapid ultrahigh-performance LC (UHPLC) separations
  • 3μm and 5μm for more traditional HPLC analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Längd (metrisk) 30 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 100 Å
Ytarea 320 m²/g
Temperatur 60°C
Stationär fas Zwitterionic
Produktlinje Syncronis
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kolbelastning 5%
Kolumntyp HILIC
Fas HILIC
Typ Analytical Column
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.