Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ PREP HILIC HPLC-kolonner
Produktkod. p-7160194 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
20 mm
30 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Kolumnformat:
Förberedande kolumn, Xtended Life
Guard Column
Preparativ kolonn, standard
Skydd 1/8 tum.
Skyddskolonn
Vakt 1/16 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16318656
Brand: Thermo Scientific™ 97505019023A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få förbättrad retention av polära och hydrofila analyter med Syncronis HILIC preparativa HPLC-kolonner som är problematiska med omvänd faskolonner.
Upprätthåll konsekventa, förutsägbara separationer för dina skala upp reningsbehov med Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC preparativa HPLC-kolonner för polära och hydrofila analyter. Mycket ren kiseldioxid med stor ytarea och tät stationär fastäckning minimerar sekundära interaktioner och ger reproducerbara högupplösta separationer. Den zwitterjoniska stationära fasen resulterar i en neutral, mycket polär yta och ger valfri selektivitet till C18-kolonner utan jonparning eller derivatisering. Våra kolonner finns i ett brett utbud av dimensioner och ett alternativ för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd.
Alternativ selektivitet
  • Zwitterjonisk bunden fas förbättrar retentionen av polära och hydrofila analyter.
  • Inget behov av jonpar eller derivatisering.
  • Förbättrad känslighet med MS-detektering.
  • Mycket organisk mobil fas underlättar desolvation i ESI-MS.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
  • Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk
  • Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
  • Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
  • Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
  • Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
  • Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
  • Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
  • Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
  • Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Skyddskolonn
Diameter (metrisk) 10 mm
För användning med Skyddskolumn kräver användning av preparativ skyddshållare, 887-020
Längd (metrisk) 20 mm
Max. Tryck 4300 psi (295 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 100Å
Ytarea 320 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ Hold (Håll)
Stationär fas Zwitterionisk
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 5%
Kolumntyp HILISK
Endcapped Nej
Fas HILISK