Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ Fenyl HPLC-kolonner
Produktkod. p-4523093 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11899402
Brand: Thermo Scientific™ 97905054630
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd denna kolonn med hög yta för separationer av aromatiska föreningar.
Uppnå repeterbara och konsekventa vätskekromatografi (LC) separationer av aromatiska föreningar med hjälp av Thermo Scientific™ Syncronis™ Fenyl LC-kolonner. Kiseldioxid med hög yta, tät stationär fastäckning och dubbel ändtäckning minimerar sekundära interaktioner och ger reproducerbara högupplösta separationer. Den fenylbundna aromatiska fasen erbjuder alternativ selektivitet till C18-kolonner och är särskilt användbar för optimerad retention av aromatiska analyter. Tillverkad och noggrant testad i ISO 9000 anläggningar, dessa kolumner är designade för att möta en rad analytiska behov inklusive snabb metodutveckling, kvantitativ analys och kvalitetskontroll.
Highly Reproducible Separations
  • Rigorously tested stationary phase bonded to the highest quality silica ensures consistent, predictable LC performance.
Excellent Peak Shapes for Enhanced Resolution and Sensitivity
  • Dense surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing
  • Double endcapped for extra surface coverage
Exceptional Column-to-Column Consistency
  • Manufactured, packed, and tested in ISO-9000-accredited facilities
  • Every column individually tested to meet stringent retention, efficiency, and peak symmetry specifications
  • Enhanced automated packing process
Alternative Selectivity
  • Enhanced retention of aromatic compounds
Available in Three Particle Sizes
  • 1.7μm for rapid ultrahigh-performance LC (UHPLC) separations, and 3μm and 5μm for more traditional HPLC analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 100 Å
Ytarea 320 m²/g
Temperatur 60°C
USP typ L11
Stationär fas Phenyl (Ph)
Produktlinje Syncronis
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kolbelastning 11%
Kolumntyp Reversed Phase
Endcapped Yes
Fas Reversed Phase
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.