Läs mer
Synoptics™ Syngene™ Blue Light Converter-skärm
Handla allt Syngene Produkter
Storlek:
25 x 30 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- UV-till-blått ljus omvandlarskärm
- Yta 25 x 30 cm
omvandlare, uv till blå, blå skärm
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Säkra färgämnen |
| Färg | Blått |
| För användning med (utrustning) | Syngene Gbox |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Storlek | 25 x 30 cm |
| Produkttyp | Omvandlarskärm |