Läs mer
PURUS™ Syntetiskt renrumspapper
Produktkod. 15743579 Handla allt Purus Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rosa
Vitt
Storlek:
A3
A4
Vikt (metrisk):
100 g/m²
105 g/m²
80 g/m²
Kvantitet:
250 ark/förpackning, 10 förpackningar/kartong
250 ark/pk., 10 pack/Cs.
250 ark/pk., 5 pack/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 250
Paket med 5
Produktkod. 15743579
Brand: PURUS™ LCIG 2017C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Renrumspapper som utmärker sig i draghållfasthet. För skrivning, utskrift och fotokopiering i renrumsmiljöer, PURUS™ Renrumspapper ger utmärkt tryckbarhet och värmetonervidhäftning och är återvinningsbart.
  • Har hög draghållfasthet och utmärkt värmebeständighet för förbättrad kopiator- och utskriftseffektivitet
  • Proprietär bindningsteknologi resulterar i mycket låga halter av partiklar, icke-flyktiga rester (NVR) och jonextraherbara ämnen
  • Unik precisionsskärningsteknik garanterar konsekvent dimensionering och renhet
  • Tillverkad i ISO 4 (Klass 10) renrum
  • Återvinningsbar
  • Lämplig för användning i ISO 4 till 5 (klass 10 till klass 1000) renrum
Specifikationer
Material Syntetisk
Regerade Nej
Färg Klart
Mått (L x B) A4 (210 x 297 mm)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) För klass 10 till klass 1000 renrum, skrivning, utskrift och fotokopiering i rena miljöer
Vanligt papper Ja
Produkttyp Renrumspapper
Kvantitet 250 ark/pk., 10 pack/Cs.
Storlek A4
Vikt (metrisk) 80 g/m²