Läs mer
PURUS™ Syntetiskt renrumspapper
Handla allt Purus Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rosa
Vitt
Storlek:
A3
A4
Vikt (metrisk):
100 g/m²
105 g/m²
80 g/m²
Kvantitet:
250 ark/förpackning, 10 förpackningar/kartong
250 ark/pk., 10 pack/Cs.
250 ark/pk., 5 pack/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 250
Paket med 5
Beskrivning
- Har hög draghållfasthet och utmärkt värmebeständighet för förbättrad kopiator- och utskriftseffektivitet
- Proprietär bindningsteknologi resulterar i mycket låga halter av partiklar, icke-flyktiga rester (NVR) och jonextraherbara ämnen
- Unik precisionsskärningsteknik garanterar konsekvent dimensionering och renhet
- Tillverkad i ISO 4 (Klass 10) renrum
- Återvinningsbar
- Lämplig för användning i ISO 4 till 5 (klass 10 till klass 1000) renrum
Specifikationer
Specifikationer
| Regerade | Nej |
| Färg | Gult |
| Mått (L x B) | A4 (210 x 297 mm) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | För klass 10 till klass 1000 renrum, skrivning, utskrift och fotokopiering i rena miljöer |
| Vanligt papper | Ja |
| Produkttyp | Renrumspapper |
| Kvantitet | 250 ark/pk., 10 pack/Cs. |
| Storlek | A4 |
| Vikt (metrisk) | 80 g/m² |